詳細
p-トルエンスルホニル・イソシアナートは、アリルスタンナンおよび塩化アリルとのパラジウム触媒ビスアリル化反応を受けます。
アプリケーション
p-トルエンスルホニル・イソシアナートは、
- LC-MS/MSによるヒト血漿中の3-α-ヒドロキシ・チボロンの定量での誘導体化試薬
- HPLCによる医薬品中のジエチレン・グリコールとプロピレン・グリコールの同時定量分析での誘導体化試薬
- アセチル化syn-1,2-ジオール、オキサゾリジン-2-オン、2,3-ジアミノ酸およびN-トシルカルボンアミド調製での試薬として使われています。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
294.8 °F - closed cup
引火点(℃)
146 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
189278-VAR:
189278-100G:
189278-500G:
189278-5G:
189278-BULK:
189278-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron Letters, 34, 1867-1867 (1993)
Organic letters, 3(6), 909-912 (2001-03-27)
A tandem bis-allylation of p-toluenesulfonyl isocyanate can be achieved by palladium-catalyzed three-component coupling reaction with allylstannanes and allyl chlorides. A high level of regioselectivity can be obtained by the appropriate choice of the allylic substituents. The reaction mechanism and the
Tetrahedron Letters, 34, 951-951 (1993)
Biomedical chromatography : BMC, 27(11), 1457-1462 (2013-07-03)
A new method was developed for the quantitation of 3-α-hydroxy tibolone, in human plasma, after oral administration of a tablet formulation containing tibolone (2.5 mg). 3-α-Hydroxy tibolone was extracted by a liquid-liquid procedure, using cyproterone acetate as internal standard and chlorobutane
Food chemistry, 187, 491-498 (2015-05-16)
A general contamination of tea with pyrrolizidine alkaloids (PA) has just become known. Here, we report the application and modification of a new HPLC-ESI-MS/MS sum parameter method to quantitate PA content of herbal teas intended for infants, pregnant and lactating