Merck
373710
Sigma-Aldrich
二塩化二酸化モリブデン(VI)
別名:
ジクロロジオキソモリブデン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MoO2Cl2
CAS番号:
分子量:
198.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム:
flakes
フォーム
flakes
品質水準
濃度
34.4-36.9% chloride (silver nitrate titration)
密度
3.31 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
Cl[Mo](Cl)(=O)=O
InChI
1S/2ClH.Mo.2O/h2*1H;;;/q;;+2;;/p-2
InChI Key
JCFNAADCQWXIJD-UHFFFAOYSA-L
詳細
二塩化二酸化モリブデン(VI)は、さまざまな有機変換の触媒として広く使用されているモリブデンのオキソハロゲン化物です。酸化反応と還元反応を促進できるオキソ移動触媒です。さまざまなMoベースのナノ材料を合成するための化学蒸着(CVD)前駆体としても使用できます。
アプリケーション
二塩化二酸化モリブデン(VI)は、以下で触媒として使用できます:
  • 複素環式、芳香族、脂肪族化合物のチオアセタール化。
  • アルコールと芳香族または脂肪族イソシアネートからのモノ、ジ、トリ、およびテトラカルバメートの合成。
  • エポキシドからアルケンへの立体特異的脱酸素。
  • BiginelliおよびHantzsch反応によるジヒドロピリミジノン/チオンおよびポリヒドロキノリン誘導体の合成。
MoO2ナノ粒子を合成するための前駆体としても使用できます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
373710-1G:4548173939070
373710-10G:4548173939063
373710-BULK:
373710-VAR:
373710-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Interplay between size and crystal structure of molybdenum dioxide nanoparticles?synthesis, growth mechanism, and electrochemical performance
Dorota Koziej, et al.
Small, 7, 377-387 (2011)
Mild and high-yielding molybdenum (VI) dichloride dioxide-catalyzed formation of mono-, di-, tri-, and tetracarbamates from alcohols and aromatic or aliphatic isocyanates
Christian Stock, et al.
advanced synthesis and catalysis, 354, 2309-2330 (2012)
Molybdenum pentachloride (MoCl5) or molybdenum dichloride dioxide (MoO2Cl2): advanced catalysts for thioacetalization of heterocyclic, aromatic and aliphatic compounds
Shyamaprosad Goswami and Annada C. Maity
Tetrahedron Letters, 49, 3092-3096 (2008)
MoO2Cl2 catalyzed efficient synthesis of functionalized 3,4-dihydropyrimidin-2 (1 H)-ones/thiones and polyhydroquinolines: recyclability, fluorescence and biological studies
Sravanthi Devi Guggilapu, et al.
Journal of Chemistry, 40, 838-843 (2016)
Molybdenum-Catalyzed Stereospecific Deoxygenation of Epoxides to Alkenes
Sobi Asako, et al.
advanced synthesis and catalysis, 358, 3966-3970 (2016)