Merck
550787
Sigma-Aldrich
バナジルアセチルアセトナート
98%
別名:
VO(acac)2, バナジウム(IV)-オキシアセチルアセトナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
OV(C5H7O2)2
CAS番号:
分子量:
265.16
Beilstein:
4138236
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
235 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CC(=O)\C=C(\C)O[V](=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.O.V/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;;/q;;;+2/p-2/b2*4-3-;;
InChI Key
JFHJZWAQYMGNBE-SUKNRPLKSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
バナジルアセチルアセトナートは「知性的な」ウインドウコーティングやデータ保存アプリケーションのための二酸化バナジウム薄膜調製の前駆体として用いられます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
550787-VAR:
550787-50G:
550787-BULK:
550787-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Doped and un-doped vanadium dioxide thin films prepared by atmospheric pressure chemical vapour deposition from vanadyl acetylacetonate and tungsten hexachloride: the effects of thickness and crystallographic orientation on thermochromic properties.
Binions R,et al.
Journal of Materials Chemistry, 17, 4652-4660 (2007)
Xinjian Shi et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 18(13), 9255-9261 (2016-03-16)
WO3-BiVO4 n-n heterostructures have demonstrated remarkable performance in photoelectrochemical water splitting due to the synergistic effect between the individual components. Although the enhanced functional capabilities of this system have been widely reported, in-depth mechanistic studies explaining the carrier dynamics of
Jack S Shamie et al.
ChemSusChem, 10(3), 533-540 (2016-11-20)
In this study, a new mechanism for the reduction of vanadyl acetylacetonate, VO(acac)
Szymon Kowalski et al.
International journal of molecular sciences, 20(2) (2019-01-13)
Pancreatic cancer is characterized by one of the lowest five-year survival rates. In search for new treatments, some studies explored several metal complexes as potential anticancer drugs. Therefore, we investigated three newly synthesized oxidovanadium(IV) complexes with 2-methylnitrilotriacetate (bcma3-), N-(2-carbamoylethyl)iminodiacetate (ceida3-)
On the effects of electric fields in aerosol assisted chemical vapour deposition reactions of vanadyl acetylacetonate solutions in ethanol
Warwick MEA and Binions R
Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 11(9), 8126-8131 (2011)
資料
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis