組成
V, 20.3-21.4% titration (by potassium permanganate)
反応適合性
core: vanadium
reagent type: catalyst
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
80-82 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)O[V](=O)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.O.V/c3*1-3(2)4;;/h3*3H,1-2H3;;/q3*-1;;+3
InChI Key
DSGGJXAUQHKOGQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
113.0 °F - closed cup
引火点(℃)
45 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
404926-1G:
404926-10G:
404926-BULK:
404926-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック