Merck
679755
Sigma-Aldrich
Hexafluorozirconic acid solution
50 wt. % in H2O
別名:
水素 ジルコニウムフルオリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2ZrF6
CAS番号:
分子量:
207.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
core: zirconium
reagent type: catalyst
品質水準
濃度
50 wt. % in H2O
密度
1.512 g/mL at 25 °C
SMILES記法
F.F.F[Zr](F)(F)F
InChI
1S/6FH.Zr/h6*1H;/q;;;;;;+4/p-4
InChI Key
DXIGZHYPWYIZLM-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途で使用します。
  • 防錆目的での鋼鉄へのヘキサフルオロジルコン酸系表面前処理
  • イオン性液体状前駆体から合成したチタニア光触媒の作成
  • フッ化物イオンを放出する歯科用モノマーの合成
  • ZrO2セラミック薄膜となる前駆体として
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
679755-250ML:4548173963914
679755-1L:4548173963907
679755-VAR:
679755-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)