Merck
667412
Sigma-Aldrich
ペンタメチルシクロペンタジエニルトリス (アセトニトリル)ルテニウム(II)ヘキサフルオロホスファート
別名:
[RuCp*(MeCN)3]PF6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H24N3PRuF6
CAS番号:
分子量:
504.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
品質水準
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Ru+].CC#N.CC#N.CC#N.F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC1C(C)=C(C)C(C)=C1C
InChI
1S/C10H16.3C2H3N.F6P.Ru/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;3*1-2-3;1-7(2,3,4,5)6;/h6H,1-5H3;3*1H3;;/q;;;;-1;+1
InChI Key
IYEMDYLFXFMECZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
ペンタメチルシクロペンタジエニルトリス(アセトニトリル)ルテニウム(II)ヘキサフルオロホスファートは、有機ルテニウム化合物です。有機合成において均一系溶媒として使用されます。アルキンのヒドロシリル化、アルキンの環状三量化、環化付加反応、および炭素-炭素間または炭素-ヘテロ原子間の結合形成反応を可能にします。
アプリケーション
アルキンのヒドロシリル化用の汎用触媒で、α-ビニルシランを生成します
炭素-炭素または炭素-ヘテロ原子結合形成反応の触媒前駆体としての試薬の使用
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
667412-250MG:4548173229331
667412-VAR:
667412-BULK:
667412-1G:4548173229348
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Barry M Trost et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(50), 17644-17655 (2005-12-15)
The complex [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 is shown to catalyze the hydrosilylation of a wide range of alkynes. Terminal alkynes afford access to alpha-vinylsilane products with good regioselectivity. Deuterium labeling studies indicate a clean trans addition process is at work. The same complex
Markovnikov alkyne hydrosilylation catalyzed by ruthenium complexes.
B M Trost et al.
Journal of the American Chemical Society, 123(50), 12726-12727 (2001-12-14)
資料
Trost group's protocol yields α-vinylsilanes from terminal acetylenes using [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 catalyst and others for hydrosilylation.