Merck
676497
Sigma-Aldrich
Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium(III) polymer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(C10H15)RuCl2]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
品質水準
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
45-47 °C
保管温度
2-8°C
InChI
1S/2C10H15.4ClH.2Ru/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;/h2*1-5H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
InChI Key
VDXZXHGAMPUNED-UHFFFAOYSA-J
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
676497-VAR:
676497-BULK:
676497-5G:
676497-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)