Merck
714763
Sigma-Aldrich
ジカルボニル(ペンタメチルシクロペンタジエニル)ロジウム(I)
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15O2Rh
CAS番号:
分子量:
294.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
solid
反応適合性
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
85-87 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Rh].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
InChI
1S/C10H15.2CO.Rh/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;2*1-2;/h1-5H3;;;
InChI Key
WLEZSLNXJZXKGT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応の触媒です。
  • オレフィンの脱水素的ゲルミル化 
  • アセチレンの環状三量化
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
714763-BULK:
714763-100MG:4548173357225
714763-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)