Merck
282774
Sigma-Aldrich
ロジウム(III)アセチルアセトナート
97%
別名:
2,4-ペンタンジオン ロジウム(III)誘導体, Rh(acac)3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3COCH=C(O-)CH3]3Rh
CAS番号:
分子量:
400.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
mp
263-264 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)\C=C(/C)O[Rh](O\C(C)=C\C(C)=O)O\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Rh/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3+;
InChI Key
DGOINFUDFBWCMX-MUCWUPSWSA-K
詳細
ロジウム(III)アセチルアセトナートは黄色の結晶性化合物で、ロジウム原子に3つのアセチルアセトナート配位子が配位しています。触媒、有機エレクトロニクスの分野で、またRh錯体の作製に広く使用されています。有機溶媒に可溶性です。
アプリケーション
ロジウム(III)アセチルアセトナートは以下の用途に使用できます:
  • 触媒活性を有するRhナノ結晶を合成するための前駆体として。
  • ケトンのα-アルキル化の効率的な触媒として、 第二級アルコールのβ-アルキル化、第一級アルコールによるアミンのアルキル化。
  • 有機発光素子デバイス用の高リン光錯体の作製。
  • Rh(acac)3とトリ-n-オクチルホスフィン(TOP)間の直接的反応を介した ワンステップソルボサーマル法による炭素(Rh2P/C)上に担持された Rh2P NC の合成。得られた 電気触媒は水素放出反応および酸素放出反応の両方に対して 顕著な性能を示し、 水分解に対するRh/CおよびPt/C触媒の性能を上回りました。
  • ギ酸酸化用の単一原子のRh/Nドープ炭素電気触媒の作製。
  • 直接エタノール燃料電池用のエタノール酸化反応(EOR)に対する高効率電気触媒としてのPt– Rh NW の合成。この電気触媒は、触媒活性の改善を示しました。 これは主に、中毒に対する抵抗力を高めるRhの存在に 起因すると考えられます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
282774-BULK:
282774-VAR:
282774-250MG:4548173935645
282774-5G:4548173935652
282774-1G:4548173935638
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
He, D-H. et al.
Tetrahedron Letters, 36, 1059-1059 (1995)
Subnanometer PtRh Nanowire with Alleviated Poisoning Effect and Enhanced C?C Bond Cleavage for Ethanol Oxidation Electrocatalysis
Yiming Zhu, et al.},
ACS Catalysis, 9, 6607-6612 (2019)
Kinetically Controlled Synthesis of Rhodium Nanocrystals with Different Shapes and a Comparison Study of Their Thermal and Catalytic Properties
Ming Zhao, et al.},
Journal of the American Chemical Society, 143, 6293-6302 (2021)
Tris (acetylacetonato) rhodium (III)-Catalyzed ?-Alkylation of Ketones, ?-Alkylation of Secondary Alcohols and Alkylation of Amines with Primary Alcohols
Ponnam Satyanarayana, et al.
advanced synthesis and catalysis, 355, 1859-1867 (2013)
High-Performance Rh2P Electrocatalyst for Efficient Water Splitting
Haohong Duan, et al
Journal of the American Chemical Society, 139, 5494-5502 (2017)