Merck
206261
Sigma-Aldrich
塩化ロジウム(III) 水和物
Rh 38-40 %
別名:
三塩化ロジウム水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
RhCl3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
209.26 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder or crystals
品質水準
組成
Rh, 38-40%
反応適合性
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
100 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.Cl[Rh](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Rh/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
InChI Key
HSSMNYDDDSNUKH-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アルケンの異性化、芳香環の還元、アルケンの酸化、アセチレンの水和、ジメチルケテントリメチルシリルアセタール類を生成するα,β-不飽和エステルのヒドロシリル化に用いる触媒
ケイ皮アルデヒド類を共役還元した後、アリ-ルボロン酸とクロスカップリングする触媒です
メタンを酢酸に直接変換する触媒です
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
206261-250MG-PW:
206261-25G:4548173921860
206261-VAR:
206261-5G:4548173930947
206261-10G:4548173921853
206261-1G-PW:
206261-10G-PW:
206261-250MG:4548173930930
206261-BULK:
206261-5G-PW:
206261-50G:
206261-25G-PW:
206261-1G:4548173930923
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sen, A. et al.
Nature, 368, 613-613 (1994)
Chemical Communications (Cambridge, England), 1192-1192 (2004)
See Wee Chee et al.
Nature communications, 11(1), 2133-2133 (2020-05-03)
The dynamical structure of a catalyst determines the availability of active sites on its surface. However, how nanoparticle (NP) catalysts re-structure under reaction conditions and how these changes associate with catalytic activity remains poorly understood. Using operando transmission electron microscopy
Adam J Biacchi et al.
ACS nano, 9(2), 1707-1720 (2015-01-30)
The shapes of noble metal nanoparticles directly impact their properties and applications, including in catalysis and plasmonics, and it is therefore important to understand how multiple distinct morphologies can be controllably synthesized. Solution routes offer powerful capabilities for shape-controlled nanoparticle