Merck
442100
Sigma-Aldrich
オクタン酸ロジウム(II)、ダイマー
別名:
オクタン酸ロジウム(II)、ダイマー, テトラオクタン酸ジロジウム, テトラキス(オクタノアト)ジロジウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[[CH3(CH2)6CO2]2Rh]2
CAS番号:
分子量:
778.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
形状
crystalline powder
powder
組成
Rh, 25.0-28.0% gravimetric
反応適合性
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
SMILES記法
CCCCCCCC(=O)O[Rh](OC(=O)CCCCCCC)[Rh](OC(=O)CCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/4C8H16O2.2Rh/c4*1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;;/h4*2-7H2,1H3,(H,9,10);;/q;;;;2*+2/p-4
InChI Key
FZXFNYFVNKTQSX-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
442100-VAR:
442100-BULK:
442100-500MG:4548173941097
442100-2.5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)