Merck
511099
Sigma-Aldrich
トリメチル酢酸ロジウム(II) , ダイマー
≥99.9% trace metals basis
別名:
テトラキス(ペンタノアト)ジロジウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[[(CH3)3CCO2]2Rh]2
CAS番号:
分子量:
610.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
反応適合性
core: rhodium
reagent type: catalyst
SMILES記法
CC(C)(C)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/4C5H10O2.2Rh/c4*1-5(2,3)4(6)7;;/h4*1-3H3,(H,6,7);;/q;;;;2*+2/p-4
InChI Key
DNBBTEHLBVKPEO-UHFFFAOYSA-J
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
511099-1G:4548173942889
511099-VAR:
511099-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)