Merck
209058
Sigma-Aldrich
酢酸ロジウム(II)ダイマー
powder
別名:
Rh2(OAc)4, テトラキス(アセタト)ジロジウム(II), 四酢酸ジロジウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Rh2(OOCCH3)4
CAS番号:
分子量:
441.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder
品質水準
反応適合性
core: rhodium
reagent type: catalyst
SMILES記法
CC(=O)O[Rh]OC(C)=O.CC(=O)O[Rh]OC(C)=O
InChI
1S/4C2H4O2.2Rh/c4*1-2(3)4;;/h4*1H3,(H,3,4);;/q;;;;2*+2/p-4
InChI Key
SYBXSZMNKDOUCA-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酢酸ロジウム(II)ダイマーは、カルベノイド反応、炭化水素酸化、ヒドロホウ素化、およびナイトレン反応に有効な触媒です。
アプリケーション
イリド形成に有効な触媒。
付随する1,2-アリール転位によるジアゾエステル中間体の分解を伴う、β-ヒドロキシ-α-アリールアクリラート類の効率的合成に用います
均一系触媒
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
209058-VAR:
209058-1G:4548173931388
209058-25G:
209058-BULK:
209058-50MG:4548173931401
209058-250MG:4548173931395
209058-2G:4548173921884
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sugimura, T.; Mori, A.
Tetrahedron Asymmetry, 14, 881-881 (2003)
Aldrichimica Acta, 15, 13-13 (1982)
Dirhodium(II) Tetraacetate
Michael P, et al.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Shifa Zhu et al.
Organic letters, 6(3), 377-380 (2004-01-30)
[reaction: see text] Rh(2)(OAc)(4) catalyzed the formation of exclusively trans fluorinated alkenes from aldehydes and pentafluorobenzaldehyde tosylhydrazone salts, which were readily prepared from pentafluorobenzaldehyde using the Bamford-Stevens reaction. A series of pentafluorophenyl-containing alkenes were synthesized from aldehydes in moderate to
Zhaohui Qu et al.
The Journal of organic chemistry, 69(1), 217-219 (2004-01-03)
The relative rate constants for the Rh(II)-catalyzed insertion of diazoacetone into the O-H bond have been measured through intermolecular competitions. The kinetic data were subjected to Hammett correlation analysis, and mechanistic implication of the results with respect to a stepwise