Merck
683132
Sigma-Aldrich
Chiralyst P493
Umicore, 98%
別名:
クロロ(1,5-シクロオクタジエン)ロジウム(I)ダイマー, ジ(μ-クロロ)ビス(1,5-シクロオクタジエン)ジロジウム(I), 1,5-シクロオクタジエンロジウム(I)クロリド ダイマー, [Rh(COD)Cl]2, ジ-μ-クロロビス[(1,2,5,6-η)-1,5-シクロオクタジエン]ジロジウム, ビス(1,5-シクロオクタジエン)ジロジウム(I)ジクロリド, 塩化ロジウム(I)1,5-シクロオクタジエン錯体ダイマー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H24Cl2Rh2
CAS番号:
分子量:
493.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
crystals
反応適合性
core: rhodium
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
216.3-219.2 °C
243 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[Rh].Cl[Rh].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.2ClH.2Rh/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2/b2*2-1-,8-7-;;;;
InChI Key
QSUDXYGZLAJAQU-MIXQCLKLSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
クロロ(1,5-シクロオクタジエン)ロジウム(I) ダイマー([Rh(COD)Cl]2)は以下の用途に使用できます:
  • 複素環式カルベン(NHC)のロジウム錯体の合成。
  • オレフィンのヒドロホルミル化反応を触媒するためのフェライト磁性ナノ粒子の表面の修飾およびコーティング。
  • 開環重合触媒として使用される三層構造の合成。
  • アンモニアボランなどのアミン-ボラン付加物(水素貯蔵物質)の脱水素の効果的な触媒として。
法的情報
Umicore社製品
詳細情報については、www.pmc.umicore.comを参照してください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
683132-VAR:
683132-2G:4548173923406
683132-500MG:4548173923413
683132-1G:
683132-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Allosteric supramolecular triple-layer catalysts.
Yoon HJ, et al.
Science, 330(6000), 66-69 (2010)
Rhodium and iridium complexes of N-heterocyclic carbenes via transmetalation: structure and dynamics.
Chianese AR, et al.
Organometallics, 22(8), 1663-1667 (2003)
Magnetic nanoparticles as a catalyst vehicle for simple and easy recycling.
Yoon TJ, et al.
New. J. Chem., 27(2), 227-229 (2003)
Highly Efficient Colloidal Cobalt-and Rhodium-Catalyzed Hydrolysis of H3N?BH3 in Air.
Clark TJ, et al.
Inorganic Chemistry, 46(18), 7522-7527 (2007)
資料
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.