Merck
209015
Sigma-Aldrich
パラジウム(II)アセチルアセトナート
99%
別名:
Pd(acac)2, パラジウム(II)2,4-ペンタンジオナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pd(C5H7O2)2
CAS番号:
分子量:
304.64
Beilstein:
4136188
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99%
形状
powder
反応適合性
core: aluminum
reagent type: catalyst
mp
200-251 °C (dec.)
SMILES記法
CC(=O)\C=C(\C)O[Pd]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Pd/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
InChI Key
JKDRQYIYVJVOPF-FDGPNNRMSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
パラジウム(II)アセチルアセトナート (Pd(acac)2)は金属-有機物複合体です。Pd(acac)2の昇華について熱重量分析およびXRD(X線回折)によって研究されています。Pd(acac)2の昇華の温度範囲は、熱分解を受けなければ、不活性ガスであるヘリウムの存在下で100~160℃でした。
アプリケーション
パラジウム(II)アセチルアセトナート (Pd(acac)2)は以下のような研究に用いられました:
  • 単分散銅パラジウム合金ナノ粒子(NPs)調製のための典型的な高温有機溶液相プロトコル。
  • [(NHC)Pd(acac)L] (ここでLはメチル、 NHC はN-ヘテロサイクリックカルベン)複合体の調製。この複合体は活性化アリール臭化物のヘック反応を効率的に触媒します。
  • アリールカルボン酸類とハロゲン化アリール類の脱炭酸クロスカップリング反応に使用する触媒です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
209015-VAR:
209015-5G:
209015-BULK:
209015-250MG:
209015-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nicolas Marion et al.
Accounts of chemical research, 41(11), 1440-1449 (2008-09-09)
Metal-catalyzed cross-coupling reactions, notably those permitting C-C bond formation, have witnessed a meteoritic development and are now routinely employed as a powerful synthetic tool both in academia and in industry. In this context, palladium is arguably the most studied transition
Sublimation and deposition behaviour of palladium (II) acetylacetonate.
Cominos V and Gavriilidis A.
The European Physical Journal - Applied Physics, 15(01), 23-33 (2001)
Lukas J Goossen et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(15), 4824-4833 (2007-03-23)
A new strategy for the regiospecific construction of unsymmetrical biaryls is presented, in which easily available salts of carboxylic acids are decarboxylated in situ to give arylmetal species that serve as the nucleophilic component in a catalytic cross-coupling reaction with
Sümeyra Diyarbakir et al.
ACS applied materials & interfaces, 7(5), 3199-3206 (2015-01-17)
Monodisperse CuPd alloy nanoparticles (NPs) were prepared by using a typical high-temperature organic solution phase protocol comprising the coreduction of copper(II) acetylacetonate and palladium(II) acetylacetonate by morpholine-borane complex in oleylamine and 1-octadecene solution at 80 °C. The presented synthesis protocol
Paul Chatelain et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(42), 14959-14963 (2019-08-24)
Ideal organic syntheses involve the rapid construction of C-C bonds, with minimal use of functional group interconversions. The Suzuki-Miyaura cross-coupling (SMC) is a powerful way to form biaryl linkages, but the relatively similar reactivity of electrophilic partners makes iterative syntheses
資料
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
有機金属気相エピタキシー法(MOVPE)を用いた高効率集光型太陽光発電(CPV)デバイスの作製について論じます。
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
ナノワイヤは、ナノスケールの電子的および構造的制御によってバルク材料の限界を克服し、次世代デバイスや応用の実現に貢献することが期待されています。