Merck
323373
Sigma-Aldrich
塩化パラジウム(II)
99.995%
別名:
Dichloropalladium, Palladium dichloride, Palladous chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cl2Pd
CAS番号:
分子量:
177.33
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99.995%
形状
powder
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
678-680 °C (lit.)
密度
4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化パラジウム(II)は、Heck(ヘック)カップリング、カスケード反応、Buchward-Hartwigカップリングなどのさまざまな反応用のパラジウム触媒を調製するための前駆体として使用されています。また、酸化剤としても使用されています。
アプリケーション
Application Guide for Palladium Catalyzed Cross-Coupling Reactions
配座エネルギーが最小で、ほとんど平面のポリピロール骨格を持つ半導性金属含有ポリマーの合成に使用されます。
塩化パラジウム(II)は、触媒として以下の用途に使用できます。
  • ジエステルが生成するケトンのカルボニル化。
  • アスコルビン酸とEDTAを使用した臭化アリールのホモカップリング。
  • 酢酸ビニルによるアルコールのアセチル化。
  • 5-アリール-2-ホルミルフラン誘導体が生成する2-フルアルデヒドのアリール化。
酸化剤およびPd(0)錯体の原料として使用されるPd前駆体(ヘックカップリング、カスケード反応、バックワルド・ハートウィグカップリング等)。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
323373-VAR:
323373-5G:
323373-BULK:
323373-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Palladium(II) chloride
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2004)
Palladium (II) chloride/EDTA-catalyzed biaryl homo-coupling of aryl halides in aqueous medium in the presence of ascorbic acid
Ram RN and Singh V
Tetrahedron Letters, 47(43), 7625-7628 (2006)
Regioselective palladium-catalyzed arylation of 2-furaldehyde
McClure MS, et al.
Organic Letters, 3(11), 1677-1680 (2001)
Mihai S Viciu et al.
Organic letters, 5(9), 1479-1482 (2003-04-26)
Palladacycle dimers possessing bridging halides can be easily cleaved by using N-heterocyclic carbenes (NHCs) to generate novel monomeric complexes. The structure of one of these was determined by single-crystal diffraction study and consists of a square-planar coordination around the palladium
Palladium (II) chloride catalyzed selective acetylation of alcohols with vinyl acetate
Bosco JWJ and Saikia AK
Chemical Communications (Cambridge, England), 47(9), 1116-1117 (2004)