Merck
520640
Sigma-Aldrich
塩化白金(IV)
≥99.9% trace metals basis
別名:
四塩化白金
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
PtCl4
CAS番号:
分子量:
336.89
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
形状
powder
組成
Pt, 55-58%
反応適合性
reagent type: catalyst
core: platinum
不純物
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
370 °C (dec.) (lit.)
密度
4.303 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Pt/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI Key
FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化プラチナ(IV)は、表面変成、ナノ材料合成および触媒作用に使用される弱ルイス酸です。
アプリケーション
塩化白金(IV)は、結晶質および非晶質のチタニア粉末の表面変成に使用して、光触媒効率を高めることができます。塩化白金(IV)表面錯体の可視光励起によりチタニアの伝導帯に電子が注入され、酸素がスーパーオキシドに還元されます。このようにして形成されたスーパーオキシドは光分解反応の原因となります。
白金ナノ粒子は、環境に優しい方法で塩化白金(IV)とシアノバクテリアを反応させて合成できます。
また、立体選択的および位置選択的グリコシド化の二重触媒としても使用できます。そのリガンド結合能によって、塩化白金(IV)はグリコシル受容体のヒドロキシ基に対して親和性があり、β配置でグリコシド化生成物を形成します。また、ヒドロキシ基間の求核性の差も強化し、位置選択的なグリコシド化を可能にします。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
520640-1G:4548173981932
520640-VAR:
520640-5G:4548173981949
520640-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Maggy F Lengke et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 22(17), 7318-7323 (2006-08-09)
Interaction of cyanobacteria (Plectonema boryanum UTEX 485) with aqueous platinum(IV)-chloride (PtCl(4) degrees ) has been investigated at 25-100 degrees C for up to 28 days, and 180 degrees C for 1 day. The addition of PtCl(4) degrees to the cyanobacteria
W Macyk et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 7(9), 1862-1867 (2001-06-19)
Anatase, rutile, and amorphous titania powders were surface-modified by grinding with PtCl4 and H2[PtCl6]. Only the anatase modification afforded hybrid photocatalysts capable of degradation of 4-chlorophenol (4-CP) with visible light, with sufficient stability towards decomplexation. Grinding with K2[PtCl4] produced materials
Ivana Bednarova et al.
Neuro endocrinology letters, 33 Suppl 3, 107-112 (2013-01-29)
An enhanced worldwide application of platinum group elements (PGE), in particular platinum, has been observed during recent decades. An increased concentration of PGE was determined in collected samples of great amount of aqueous ecosystems.The aim was to compare phytotoxic effect
Lu Zhao et al.
Zhejiang da xue xue bao. Yi xue ban = Journal of Zhejiang University. Medical sciences, 38(1), 59-66 (2009-03-03)
To construct a drug carrier and gene vector PEG-PEI-Pt. Polyethyleneglycol (PEG) was coupled to polyethylenimine (PEI 600) and platinum tetrachloride; PEG-PEI-Pt complex was formed in ethanol. The complex was characterized by XRD, UV-VIS and FT-IR and the DNA condensation was
N Kanematsu et al.
Gifu Shika Gakkai zasshi = The Journal of Gifu Dental Society, 17(2), 575-581 (1990-12-01)
The induction of mutation by cadmium chloride (CdCl2), platinum tetrachloride (PtCl4), and rhodium trichloride (RhCl3.3H2O) was measured utilizing the hypoxanthine-guanine phosphoribosyl transferase (HGPRT) locus in V-79 cells. Cadmium chloride at a concentration of 0.05 microM induced ford mutation in V-79
資料
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。