Merck
206113
Sigma-Aldrich
塩化白金(IV)
96%
別名:
四塩化白金
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
PtCl4
CAS番号:
分子量:
336.89
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
eCl@ss:
38191307
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
96%
フォーム:
powder and chunks
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
powder and chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: platinum
mp
370 °C (dec.) (lit.)
密度
4.303 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Pt/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI Key
FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
塩化白金(IV)は、各種有機変換用のPtベースのナノ触媒の合成において、前駆体として使用できます。たとえば、炭素に担持されたPt-Ruナノ粒子は、メタノールおよびエタノール酸化の効率的な触媒として使用できます。
グリコシル受容体のヒドロキシ基に対する高い親和性と二座配位結合能により、位置選択的および立体選択的なグリコシド化反応の二重触媒として使用できます。
また、4-クロロフェノールの光分解のためのTiO2の光増感や表面改質にも使用できます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
206113-BULK:
206113-1G:4548173981550
206113-VAR:
206113-250MG:4548173981567
206113-5G:4548173981574
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eric Ennifar et al.
Nucleic acids research, 31(10), 2671-2682 (2003-05-09)
Metal ions, and magnesium in particular, are known to be involved in RNA folding by stabilizing secondary and tertiary structures, and, as cofactors, in RNA enzymatic activity. We have conducted a systematic crystallographic analysis of cation binding to the duplex
A M Reichlmayr-Lais et al.
Journal of trace elements and electrolytes in health and disease, 6(3), 183-187 (1992-09-01)
In experiments with rats dose-response relationships of alimentary PtCl2 and PtCl4 were investigated. 2 x 81 animals weighing 35 g were randomly distributed among 9 treatment groups which were fed ad libitum with a synthetic diet containing various amounts of
Ivana Bednarova et al.
Neuro endocrinology letters, 33 Suppl 3, 107-112 (2013-01-29)
An enhanced worldwide application of platinum group elements (PGE), in particular platinum, has been observed during recent decades. An increased concentration of PGE was determined in collected samples of great amount of aqueous ecosystems.The aim was to compare phytotoxic effect
B A Teicher et al.
Anticancer research, 13(5A), 1549-1556 (1993-09-01)
Since several anticancer drugs are known to become more cytotoxic to cells in an acidic milieu, we have attempted to utilize the carbonic anhydrase inhibitor, Acetazolamide, to acidify the blood and tumor of C3H mice bearing the FSaIIC fibrosarcoma in
N Kanematsu et al.
Gifu Shika Gakkai zasshi = The Journal of Gifu Dental Society, 17(2), 575-581 (1990-12-01)
The induction of mutation by cadmium chloride (CdCl2), platinum tetrachloride (PtCl4), and rhodium trichloride (RhCl3.3H2O) was measured utilizing the hypoxanthine-guanine phosphoribosyl transferase (HGPRT) locus in V-79 cells. Cadmium chloride at a concentration of 0.05 microM induced ford mutation in V-79