Merck
683213
Sigma-Aldrich
ジクロロ(p-シメン)ルテニウム(II) ダイマー
Umicore, 97%
別名:
(p-シメン)ルテニウム(II)クロリド二量体, ベンゼン、1-メチル-4-(1-メチルエチル)-、ルテニウム錯体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[Ru(p-cymene)Cl2]2
CAS番号:
分子量:
612.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
反応適合性
core: ruthenium
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp
247.0-250.0 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl.CC(C)c1ccc(C)cc1.CC(C)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/2C10H14.4ClH.2Ru/c2*1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;;;;/h2*4-8H,1-3H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
InChI Key
LAXRNWSASWOFOT-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Cyclometalated ruthenium complexes with arylimines and nitrogen-containing heterocycles via C-H bond activation
法的情報
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
683213-1G:
683213-BULK:
683213-500MG:
683213-2G:
683213-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bin Li et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(36), 10934-10937 (2012-08-15)
The reaction of [RuCl(2)(p-cymene)](2) with arylimines and 4 equiv. of KOAc in methanol at room temperature produces stable (N^C)-cyclometallated ruthenium(II) complexes via C-H bond activation/deprotonation. This method can be applied also to nitrogen-containing molecules: N-phenylpyrazole, 2-phenyl-2-oxazoline and benzo[h]quinoline. N-Phenyl-pyrazole, [RuCl(2)(p-cymene)](2)
資料
Chiral vicinal diamines are of tremendous interest to the synthetic chemist as they are found in many chiral catalysts and pharmaceuticals.
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.