アプリケーション
塩化白金(II)は、1-(インドール-2-イル)-2,3-アレノールの環化を触媒して、多置換カルバゾールを生成させるために使用できます。また、これは芳香族化合物の金属化などの研究に使用される場合もあります。
塩化白金(II)は、様々なC-C結合、C-O結合およびC-N結合の形成に使用される触媒です。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
206091-BULK:
206091-250MG:
206091-VAR:
206091-5G:
206091-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synlett, 152-152 (2005)
A New σ-Bonded Complex Formation between 2-Vinylpyridine and Palladium (II) or Platinum (II) Chloride
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 42(6), 1702-1704 (1969)
1-Pyrazolyl phosphazenes and their complexes with palladium (II) chloride and platinum (II) chloride
Canadian Journal of Chemistry, 60(4), 521-528 (1982)
Aromatic metalation reactions by palladium (II) and platinum (II) on aromatic aldoximes and ketoximes
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 43(11) (1970)
Tetrahedron Letters, 46, 3823-3823 (2005)