Merck
206075
Sigma-Aldrich
テトラクロロ白金(II)酸カリウム
98%
別名:
カリウム白金(II)クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2PtCl4
CAS番号:
分子量:
415.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
形状
solid
密度
3.38 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2K.Pt/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
InChI Key
RVRDLMCWUILSAH-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
テトラクロロ白金(II)酸カリウムはルビー色の結晶性固体であり、ヘキサクロロ白金(IV)酸カリウムと塩化第一銅を反応させることで得られます。主に、さまざまな化学反応で試薬や無機触媒として使用されます。その用途としては、他の白金化合物の合成、有機変換、金属の電気メッキなどがあります。抗腫瘍剤候補でもあります。
アプリケーション
テトラクロロ白金(II)酸カリウムは以下の用途に使用できます:
  • 水素-空気燃料電池用のCO耐性触媒を合成するための前駆体。
  • メタンの選択的酸化のための活性があり安定した触媒。
  • エレクトロルミネッセンスデバイス用の高性能Ptベースの燐光材料を合成するための出発材料として 使用できます。
特徴および利点
ビス(ジチオレート)と反応して金属-ビス(ジチオレート)を形成し、レーザーQスイッチ材料、液晶、光学CD記録媒体、バーコード材料、および超伝導に応用されます。キャッピングポリマーと反応し、触媒および光触媒用形状制御コロイドプラチナナノ粒子を形成します。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
206075-5G:
206075-VAR:
206075-1G:
206075-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Biological Activity of Zeise's Salt and its Derivatives
Meieranz S, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 54(9), 2834-2837 (2015)
A Solution Phase Synthesis of Dendritic Platinum Nanoelectrocatalysts with the Assistance of Polyoxyethylene Nonylphenyl Ether.
Wang H, et al.
Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 25(2), 245-250 (2015)
Kyubin Shim et al.
Scientific reports, 9(1), 894-894 (2019-01-31)
Bimetallic nanoparticles (NPs) have aroused interest in various fields because of their synergetic and unique properties. Among those nanoparticles, we strategically approached and synthesized Au@Pt NPs via the sonochemical method with different molar ratios (e.g. 3:7, 5:5, and 7:3) of
Raj G
Advances in Inorganic Chemistry null
In search of high-performance platinum (II) phosphorescent materials for the fabrication of red electroluminescent devices
Jakka Kavitha, et al.
Advanced Functional Materials , 15, 223-229 (2005)