About This Item
化学式:
K2PdCl4
CAS番号:
分子量:
326.43
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
98%
フォーム:
crystals
おすすめの製品
詳細
Potassium tetrachloropalladate(II)は暗褐色の結晶性固体で、触媒、ナノ材料合成、エレクトロニクスの分野においてPd源として広く使用されています。
アプリケーション
Potassium tetrachloropalladate(II)は、以下に使用できます:
- 有機汚染物質の触媒分解のためのPdナノ粒子を合成するための前駆体として、および formic acidとethanol酸化におけるPd-GO電極触媒 として。
- 中空構造を持つPd–Pt 合金ナノ結晶(NC)の合成用( 犠牲テンプレートとして均一なPd八面体と立法NCを用いたガルバニック置換法による)。中空NCでは、ORR活性の上昇が見られます。
- 固定化Pd触媒の合成。汎用法では、 alumina上へのPAAとPEI-Pd(II)の交互累積層膜法が使用され、その後 Pd2+の還元が行われます。このアプローチでは、 多価電解質マトリックスを介した粒子の安定化、選択性の導入、 不要な異性化の大幅な低減など、複数の利点が得られます。多価電解質膜の用途が広がることで、 さらに水素付加やその他の反応における選択性が高まることが期待されます。
- ガス検知用の伝導性のある多孔質金属有機構造体 (MOF)の製造、 ならびに ethanol酸化の電極触媒としての2種類の金属からなるPd/SnO2ナノ粒子の金属有機構造体(MOF)上での合成。
- 高い触媒活性を持つ 多環芳香族リガンドを有する強固なピンサー型大環状触媒 の作製。
特徴および利点
ポリピロ-ル骨格の配座エネルギ-が最小でほとんど平面の、半導電性金属含有ポリマ-の合成に使用されます。ビス(ジチオレ-ト)と反応して金属-ビス(ジチオレ-ト)を生成します。用途はレ-ザ-Q-スイッチ材料、光学CD記録媒体、バ-コ-ド材料、超伝導です。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
205796-2G:
205796-VAR:
205796-10G:
205796-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mathis, M. et al.
Chemistry of Materials, 10, 3568-3568 (1998)
Can reliable information sources be trusted?
Malin Engfeldt et al.
Contact dermatitis, 65(6), 364-367 (2011-11-15)
Joris Muris et al.
Contact dermatitis, 58(1), 42-46 (2007-12-25)
In the last decades, palladium is widely used in dentistry. Allergic reactions to palladium are rarely diagnosed with patch testing, even when positive results would be expected. Palladium tends to cross-react with nickel, which should give rise to more positive
A water-based synthesis of octahedral, decahedral, and icosahedral Pd nanocrystals.
Byungkwon Lim et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(48), 9279-9282 (2007-10-31)
V A Tomilets et al.
Farmakologiia i toksikologiia, 44(1), 77-80 (1981-01-01)
A scheme has been devised that makes it possible to assess a specific mechanism of action of any histamine-releasing agent. The scheme suggests a switch off of different stages of histamine secretion--interaction of a histamine liberator with surface cell receptors