Merck
379816
Sigma-Aldrich
テトラクロロパラジウム(II)酸カリウム
99.99% trace metals basis
別名:
カリウムパラジウム(II)クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2PdCl4
CAS番号:
分子量:
326.43
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
solid
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
105 °C (dec.) (lit.)
密度
2.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[K+].[K+].Cl[Pd--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2K.Pd/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
InChI Key
LGCKLDWLSVFMGL-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
半電導性金属含有ポリマーの合成に使用されます。このポリマーには、配座エネルギーがきわめて小さくほぼ平面状のポリピロール骨格があります。
特徴および利点
ポリピロ-ル骨格の配座エネルギ-が最小でほとんど平面の、半導電性金属含有ポリマ-の合成に使用されます。ビス(ジチオレ-ト)と反応して金属-ビス(ジチオレ-ト)を生成します。用途はレ-ザ-Q-スイッチ材料、光学CD記録媒体、バ-コ-ド材料、超伝導です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
379816-BULK:
379816-250MG:
379816-VAR:
379816-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Naomi Winckelmans et al.
The journal of physical chemistry. C, Nanomaterials and interfaces, 122(25), 13522-13528 (2018-07-10)
Three dimensional (3D) characterization of structural defects in nanoparticles by transmission electron microscopy is far from straightforward. We propose the use of a dose-efficient approach, so-called multimode tomography, during which tilt series of low and high angle annular dark field
Mathis, M. et al.
Chemistry of Materials, 10, 3568-3568 (1998)
Charles L Gaworski et al.
Inhalation toxicology, 20(2), 167-182 (2008-02-01)
The use of a palladium (Pd) catalyst has been proposed to promote combustion of tobacco, thereby reducing concentrations of certain toxic components of smoke, including polyaromatic hydrocarbons (PAHs). In the present work, toxicological comparisons were made using experimental cigarettes containing
T N Semenets et al.
Radiatsionnaia biologiia, radioecologiia, 37(6), 892-895 (1998-02-19)
Efasol and potassium tetrachloropalladate being injected into mice prior to irradiation with a dose of 150 sGy increase the colony forming activity of animals bone marrow cells transplanted in lethally irradiated recipient mice. The palladium presence in such compounds is
[Spectrophotometric analysis of D-penicillamine and mercaptopropionylglycine in pharmaceutical formulations with ammonium tetrachloropalladate].
M A Raggi et al.
Bollettino chimico farmaceutico, 125(8), 295-297 (1986-08-01)