Merck
1.01582
Supelco
Tetrachloroauric(III) acid trihydrate
99%, for analysis EMSURE®
別名:
Tetrachloroauric(III) acid trihydrate 99%, Gold(III)chloride hydrochloric acid, Gold trichloride hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HAuCl4 · 3H2O
CAS番号:
分子量:
393.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
EC Index Number:
240-948-4
NACRES:
NA.21
フォーム:
solid
製品名
Tetrachloroauric(III) acid trihydrate 99%, for analysis EMSURE®
品質水準
製品種目
EMSURE®
フォーム
solid
mp
30 °C
密度
3.9 g/cm3 at 20 °C
保管温度
no temp limit
InChI
1S/Au.4Cl/q-1;;;;/p+1
InChI Key
UZPNXZZKOCLVOD-UHFFFAOYSA-O
アナリシスノート
Identity (Raman-spectrum): conforms
Assay (AuCl4H, calculated of Au): 99 - 100 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3