アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: gold
不純物
≤1500 ppm Trace Metal Analysis
mp
289 °C (dec.) (lit.)
密度
7.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Cl-].[Au+]
InChI
1S/Au.ClH/h;1H/q+1;/p-1
InChI Key
FDWREHZXQUYJFJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- さまざまな有機変換のための磁性ナノ触媒系の調製における前駆体。例えば、Fe3O4@SiO2-P–AuClは、さまざまな芳香族アミンによるアルデヒドおよびケトンのワンポット還元的アミノ化のための触媒として使用できます。
- 薬物送達、太陽電池、センサー、および有機合成の各分野の用途に向けたAu含有錯体の合成のための出発材料。
- C-S結合形成によるα-チオアレンから2,5-ジヒドロチオフェンへの立体選択的環化異性化のためのプレ触媒。
- 金触媒環化異性化によるシロキシシクロヘキサジエンから対応する1,2-および1,3-シクロヘキサノンへの変換のための触媒。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
481130-1G:4548173158594
481130-5G:4548173158600
481130-BULK:
481130-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。