About This Item
実験式(ヒル表記法):
Au2O3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
441.93 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
フォーム
powder
品質水準
組成
Au, 82-87% (typical)
SMILES記法
[H]O[H].O=[Au]O[Au]=O
InChI
1S/2Au.H2O.3O/h;;1H2;;;
InChI Key
YFVMIVRUYJPKRP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
334057-500MG:
334057-BULK:
334057-VAR:
334057-2.5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック