Merck
398411
Sigma-Aldrich
ヨウ化金(I)
99.9% trace metals basis
別名:
一ヨウ化金
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
AuI
CAS番号:
分子量:
323.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.9% trace metals basis
フォーム:
solid
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: gold
不純物
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
120 °C (dec.) (lit.)
密度
8.25 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
I[Au]
InChI
1S/Au.HI/h;1H/q+1;/p-1
InChI Key
ATGIETUGWDAYPU-UHFFFAOYSA-M
詳細
AuIはHAuCl4の酸性溶液でKIを添加することで調製できます。
アプリケーション
ヨウ化金(I)は薗頭反応における触媒として使用できる可能性があります。これでは末端アルキンがヨウ化アリールおよび臭化物と反応することで、相当するクロスカップリング産物が生じます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
398411-BULK:
398411-5G:4548173142982
398411-1G:4548173142975
398411-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synth. Meth. Organomet. Inorg. Chem., 60-60 (1997)
Gold (I) iodide catalyzed Sonogashira reactions.
Li P, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 35, 5946-5951 (2008)
資料
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。