Merck
379921
Sigma-Aldrich
ヒドロキシルアミン 塩酸塩
99.995% trace metals basis
別名:
ヒドロキシルアンモニウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2OH · HCl
CAS番号:
分子量:
69.49
Beilstein:
3539763
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99.995% trace metals basis
形状
powder, crystals or chunks
pH
2.5-3.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
155-157 °C (dec.) (lit.)
密度
1.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl.NO
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2
InChI Key
WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の合成のための反応剤です。
  • インフルエンザAウイルスM2プロトンチャネルの強力阻害剤および構造プローブとしての有機シランアミン
  • トポイソメラーゼI阻害剤および潜在的な抗腫瘍薬としてのラメラリンD類似体
  • 早産防止のためのプロスタグランジンF2α受容体インヒビターとしてのアザペプチド子宮収縮抑制剤
  • ヒト型結核菌タンパク質チロシンホスファターゼBの強力で選択的なインヒビターである、インドリン-2-オン類にスピロ縮環したチアゾリジノン類
  • Lys554を標的とする経口投与可能なキノリンベースの抗糖尿病薬ジペプチジルペプチダーゼIV阻害剤
  • 抗ウイルス剤としての一酸化窒素ドナーを含むピリミジンヌクレオシド誘導体
  • アデノシンA2A受容体とアデノシントランスポーターを標的にする、神経保護のためのベンジルアデノシン化合物
  • 尿失禁のラット膀胱内圧測定モデルにおいて効力を改善したバニロイド受容体TRPV1インヒビターとしてのナフトール誘導体
生物化学的/生理学的作用
MAOインヒビター、血小板凝集を阻害。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
spleen
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第5類:自己反応性物質
ヒドロキシルアミン塩類
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
379921-5G:4548173141886
379921-BULK:
379921-VAR:
379921-25G:4548173141879
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ken Berglund et al.
Journal of neuroscience research, 98(3), 422-436 (2019-04-09)
Although molecular tools for controlling neuronal activity by light have vastly expanded, there are still unmet needs which require development and refinement. For example, light delivery into the brain is still a major practical challenge that hinders potential translation of
Klaus Urbahns et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(11), 3354-3357 (2011-05-03)
We have identified naphthol derivatives as inhibitors of the vanilloid receptor TRPV1 by high throughput screening. The initial lead showed high clearance in rats and has been optimized by enhancing the acidity of the phenol group. Compound 6b has reduced
Shi, J.; et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 22, 899-899 (2011)
Hironobu Maezaki et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(15), 4482-4498 (2011-07-12)
Dipeptidyl peptidase IV (DPP-4) inhibition is a validated therapeutic option for type 2 diabetes, exhibiting multiple antidiabetic effects with little or no risk of hypoglycemia. In our studies involving non-covalent DPP-4 inhibitors, a novel series of quinoline-based inhibitors were designed
Salvatore Cananzi et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(16), 4971-4984 (2011-07-26)
A novel 5-oxa-6a,8-diazaindeno[2,1-b]phenanthren-7-one scaffold was designed and synthesized as an active analogue of the cytotoxic marine alkaloid Lamellarin D. The design was based on molecular modeling of the site of interaction of Lamellarin D with DNA-topoisomerase I cleavable complex, whereas