アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
solid
mp
170 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble(lit.)
SMILES記法
NO.NO.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3NO.H2O4S/c2*1-2;1-5(2,3)4/h2*2H,1H2;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
VRXOQUOGDYKXFA-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第5類:自己反応性物質
ヒドロキシルアミン塩類
危険等級I
第一種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
379913-BULK:
379913-5G:
379913-25G:4548173141862
379913-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック