Merck
255580
Sigma-Aldrich
ヒドロキシルアミン 塩酸塩
ACS reagent, 98.0%
別名:
ヒドロキシルアンモニウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2OH · HCl
CAS番号:
分子量:
69.49
Beilstein:
3539763
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気圧
0.001 hPa ( 50 °C)
アッセイ
98.0%
形状
powder, crystals or chunks
反応適合性
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
テクニック
inhibition assay: suitable
不純物
≤0.005% S compounds
≤0.25 meq/g Titr. free acid
強熱残分
≤0.05%
pH
2.5-3.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
155-157 °C (dec.) (lit.)
密度
1.67 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe: ≤5 ppm
NH4+:, passes test
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.NO
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2
InChI Key
WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
強力な還元剤アルデヒドとケトンをオキシムに、酸塩化物をヒドロキサム酸に変換します。触媒、膨潤剤、および共重合防止剤として使用されます。
生物化学的/生理学的作用
MAOインヒビター、血小板凝集を阻害。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
spleen
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第5類:自己反応性物質
ヒドロキシルアミン塩類
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
255580-500G:4548173125343
255580-5G:4548173125350
255580-VAR:
255580-BULK:
255580-100G:4548173125336
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
William J Barnes et al.
Bio-protocol, 7(5), e2149-e2149 (2017-03-05)
Lignin is the second most abundant biopolymer on Earth, providing plants with mechanical support in secondary cell walls and defense against abiotic and biotic stresses. However, lignin also acts as a barrier to biomass saccharification for biofuel generation (Carroll and
Selective dissolution of manganese oxides from soils and sediments with acidified hydroxylamine hydrochloride.
Chao TT.
Soil Science Society of America Journal. Soil Science Society of America, 36(5), 764-768 (1972)
One-step Beckmann rearrangement from carbonyl compounds and hydroxylamine hydrochloride in Al2O3/CH3SO3H (AMA) as a new reagent.
Sharghi H and Sarvari MH.
J. Chem. Res. (M), 2001(10), 446-449 (2001)
Magnesia-supported hydroxylamine hydrochloride in the presence of sodium carbonate as an efficient reagent for the synthesis of 1, 2, 4-oxadiazoles from nitriles.
Kaboudin B and Saadati F.
Tetrahedron Letters, 48(16), 2829-2832 (2007)
Transamidation of primary amides with amines using hydroxylamine hydrochloride as an inorganic catalyst.
C Liana Allen et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(6), 1383-1386 (2012-01-04)