Merck
911119
Sigma-Aldrich
ヒドロキシルアミン 塩酸塩
free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, 98.0%
別名:
ヒドロキシルアンモニウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2OH · HCl
CAS番号:
分子量:
69.49
Beilstein:
3539763
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
蒸気圧
0.001 hPa ( 50 °C)
製品種目
Redi-Dri
アッセイ
98.0%
形状
powder
pH
2.5-3.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
155-157 °C (dec.) (lit.)
密度
1.67 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe: ≤5 ppm
NH4+:, passes test
heavy metals: ≤5 ppm
SMILES記法
Cl.NO
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2
InChI Key
WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Redi-Dri is an innovative packaging product line that helps eliminate clumping material by adding extra packaging process steps without any chemical additives, anti-clumping agents, or hydrophobic compounds. Redi-Dri offers a more convenient and safer way to handle the products.
生物化学的/生理学的作用
MAOインヒビター、血小板凝集を阻害。
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
spleen
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第5類:自己反応性物質
ヒドロキシルアミン塩類
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
911119-500G:
911119-50G:
911119-BULK:
911119-VAR:
911119-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.