Merck
114545
Sigma-Aldrich
チモールブルー
ACS reagent
別名:
チモールスルホンフタレイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H30O5S
CAS番号:
分子量:
466.59
Beilstein:
368036
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
グレード
ACS reagent
品質水準
フォーム
powder
溶液の透明度
passes test
テクニック
titration: suitable
visual transition interval
1.2-2.8, red to yellow(acid range)
1.2-2.8, red to yellow
8.0-9.2, yellow to blue(alkaline range)
8.0-9.2, yellow to blue
mp
221-224 °C (dec.) (lit.)
溶解性
ethanol: 0.1%, clear
密度
0.979 g/cm3
λmax
376 nm (2nd)
594 nm
&ε; (減衰係数)
≥12000 at 298-302 nm in 0.1 M NaOH at 0.01 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(C)c1cc(c(C)cc1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c(O)cc4C
InChI
1S/C27H30O5S/c1-15(2)19-13-22(17(5)11-24(19)28)27(21-9-7-8-10-26(21)33(30,31)32-27)23-14-20(16(3)4)25(29)12-18(23)6/h7-16,28-29H,1-6H3
InChI Key
PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
チモールブルーはスルホンフタレイン色素です。チモールスルホンフタレインとしても知られています。
アプリケーション
チモールブルーは、 in situ吸光分光分析によるpH測定に用いられています。
生物化学的/生理学的作用
チモールブルーはpH指示薬であり、低pHでは黄色/橙色、高pHでは青色を呈します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
114545-VAR:
114545-25G:
114545-5G:
114545-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global stability for convection induced by absorption of radiation.
Straughan B
Dynamics of atmospheres and oceans, 35, 351-361 (2002)
Douglas R Macfarlane et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(41), 7703-7705 (2010-09-28)
We describe hydrated ionic liquids which have an intrinsic proton buffering action and hence an ability to control proton activity in an ionic medium.
N Takai et al.
Artificial organs, 15(2), 86-89 (1991-04-01)
An optical fiber sensor utilizing Thymol blue and an ion-exchange resin complex in a cellulose acetate membrane was developed. By monitoring several different chromophores of Thymol blue, the sensor could measure the pH of the solution from 1.0 to 12.0
Olaf A Cirpka et al.
Ground water, 44(2), 212-221 (2006-03-25)
With most existing methods, transverse dispersion coefficients are difficult to determine. We present a new, simple, and robust approach based on steady-state transport of a reacting agent, introduced over a certain height into the porous medium of interest. The agent
S Passamonti et al.
Biochimica et biophysica acta, 943(2), 119-125 (1988-08-18)
Sulfobromophthalein electrogenic uptake into rat liver plasma membrane vesicles was shown to admit only the quinoid, trivalent anion. The minimum requirement for this electrogenic process has been investigated in rat liver plasma membrane vesicles by using Thymol blue, a pH-indicator