グレード
ACS reagent
品質水準
フォーム
powder or crystals
組成
Dye content, 95%
溶液の透明度
passes test
visual transition interval
1.2-2.8, red to yellow(acid range)
8.0-9.2, yellow to blue(alkaline range)
mp
283-285 °C (dec.) (lit.)
λmax
378 nm (2nd)
590 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].CC(C)c1cc(c(C)cc1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c([O-])cc4C
InChI
1S/C27H30O5S.Na/c1-15(2)19-13-22(17(5)11-24(19)28)27(21-9-7-8-10-26(21)33(30,31)32-27)23-14-20(16(3)4)25(29)12-18(23)6;/h7-16,28-29H,1-6H3;/q;+1/p-1
InChI Key
BAVBEHWEOJMHDS-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
861367-BULK:
861367-VAR:
861367-5G:
2550042:
861367-2.5G:
861367-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック