Merck
89360
Supelco
チモールフタレイン
ACS reagent, indicator (pH 8.8-10.5)
別名:
5′,5′′-ジイソプロピル-2′,2′′-ジメチルフェノールフタレイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H30O4
CAS番号:
分子量:
430.54
Beilstein:
359413
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
indicator (pH 8.8-10.5)
品質水準
形状
solid
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
titration: suitable
強熱残分
≤1%
mp
248-254 °C
251-253 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)c1cc(c(C)cc1O)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c(O)cc4C
InChI
1S/C28H30O4/c1-15(2)20-13-23(17(5)11-25(20)29)28(22-10-8-7-9-19(22)27(31)32-28)24-14-21(16(3)4)26(30)12-18(24)6/h7-16,29-30H,1-6H3
InChI Key
LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
チモールフタレインは、酸性型では無色、塩基性型では紺青色の酸塩基指示薬です。酸性型では各ヒドロキシル基の水素が保持されます。消えるインクの調製に適しています。
アプリケーション
チモールフタレインは、水酸化ハイアミンの滴定における指示薬として適していました。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
89360-5KG:
89360-50G:
89360-10G:
89360-VAR:
89360-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kerry K. Karukstis, Gerald R. Van Hecke
Chemistry Connections: The Chemical Basis of Everyday Phenomena, 74-74 (2003)
M J Bruno et al.
Clinical chemistry, 41(4), 599-604 (1995-04-01)
Two noninvasive tests for assessing pancreatic exocrine function, the cholesteryl-[14C]octanoate breath test and the HPLCN-benzoyl-tyrosyl-p-aminobenzoic acid/p-aminosalicylic acid (NBT-PABA/PAS) test, were simultaneously performed in nine patients with pancreatic exocrine insufficiency due to chronic pancreatitis and in nine healthy volunteers. 14CO2 output
Ali Babaei et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 22(7), 955-959 (2006-07-14)
A novel, sensitive and selective adsorptive stripping procedure for simultaneous determination of copper, bismuth and lead is presented. The method is based on the adsorptive accumulation of thymolphthalexone (TPN) complexes of these elements onto a hanging mercury drop electrode, followed
M N Hochmeister et al.
Journal of forensic sciences, 36(3), 656-661 (1991-05-01)
Some of the commonly used presumptive test reagents for identification of blood and semen could potentially affect the recovery of intact high-molecular-weight deoxyribonucleic acid (DNA) from evidentiary samples. Thus, the capability of performing restriction fragment length polymorphism (RFLP) analysis on
Y Tsuda et al.
The Japanese journal of antibiotics, 46(1), 1-7 (1993-01-01)
We presented a new colorimetric bioassay of aminoglycoside antibiotics, which were represented by netilmicin (NTL) in this study, based on the discoloration of thymolphthalein (TP) in paper (indicator-disc) by carbon dioxide produced by Bacillus subtilis. To evaluate the amount of