Merck
1.04420
Supelco
Mercury(II) iodide red,
EMPLURA®
別名:
Mercury(II) iodide red,, Mercury diiodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HgI2
CAS番号:
分子量:
454.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-873-8
NACRES:
NA.21
蒸気圧
0.006 hPa ( 80 °C)
品質水準
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥99.0% (silver nitrate titration)
フォーム
solid
有効性
18 mg/kg LD50, oral (Rat)
75 mg/kg LD50, skin (Rat)
不純物
≤0.05% Water-soluble substances
強熱残分
≤0.1% (as sulfate)
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bp
354 °C/1013 hPa (sublimed)
mp
259 °C
密度
6.36 g/cm3 at 25 °C
かさ密度
1350 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Hg+2].[I-].[I-]
InChI
1S/Hg.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity: passes test
Appearance of solution in ethanol: passes test
Water-soluble substances: ≤ 0.05 %
Substances not reducing by formic acid (residue on ignition): ≤ 0.1 %
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物