Merck
114529
Sigma-Aldrich
フェノールレッド
ACS reagent
別名:
フェノールスルホンフタレイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H14O5S
CAS番号:
分子量:
354.38
Beilstein:
326470
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
グレード
ACS reagent
品質水準
フォーム
powder
溶液の透明度
passes test
テクニック
titration: suitable
visual transition interval
6.8-8.2, yellow to red
溶解性
water: 0.77 g/L at 100 °C
λmax
360 nm
557 nm (2nd)
&ε; (減衰係数)
≥10000 at 288-294 nm in H2O
≥55000 at 555-561 nm in H2O
≥7000 at 357-363 nm in H2O
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C19H14O5S/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19/h1-12,20-21H
InChI Key
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フェノールレッドはフェノールスルホンフタレイン化合物です。弱い酸性溶液中でスルホン化ヒドロキシキノンとして存在します。アルカリ溶液中では、親水性のジアニオン(小さい赤色のアニオンで、黄色のヒドロキシキノンよりも大きな共役系をもつ)を形成します。
アプリケーション
フェノールレッドは生物学および医療におけるpH指標剤として一般に用いられています。大腸菌株の同定目的で微生物培養培地に組み込まれています。臨床診断アプリケーションとしては、胃や十二指腸の潰瘍検査や眼科での涙液評価などがあります。フェノールレッドは、回腸粘膜の透過性の評価および歯科における歯根充てん材の細菌性漏出の評価にも使用されています。
フェノールレッドは、ラットにおける胃内容排出を測定するためのフェノールレッド強制給餌食の調製のために使用されています。
pH指示薬に適しています。
生物化学的/生理学的作用
フェノールレッドは、黄色から赤色へ変化するpH指示薬です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
114529-25G:
114529-VAR:
114529-5G:
114529-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preclinical gastrointestinal prokinetic efficacy and endocrine effects of the ghrelin mimetic RM-131.
Van der Ploeg L, et al.
Life Sciences, 109, 20-29 (2014)
TiO2 nanotube arrays of 1000 ?m length by anodization of titanium foil: phenol red diffusion.
Paulose M, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 111, 14992-14997 (2007)
Shin-Nosuke Uno et al.
Nature chemistry, 6(8), 681-689 (2014-07-24)
Single-molecule localization microscopy is used to construct super-resolution images, but generally requires prior intense laser irradiation and in some cases additives, such as thiols, to induce on-off switching of fluorophores. These requirements limit the potential applications of this methodology. Here
Tatsuya Murakami et al.
ACS nano, 8(7), 7370-7376 (2014-06-20)
Surface engineering of mesoscopic metal nanoparticles to increase biocompatibility and cell interaction is important for improvement of their therapeutic properties. Here, we describe a strategy to stabilize mesoscopic metal nanoparticles and to enhance their cell interaction by stepwise addition of
Sabine C Den Hartogh et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 33(1), 56-67 (2014-09-05)
Understanding early differentiation events leading to cardiogenesis is crucial for controlling fate of human pluripotent stem cells and developing protocols that yield sufficient cell numbers for use in regenerative medicine and drug screening. Here, we develop a new tool to
プロトコル
ポリアクリルアミドゲルの化学的性質の概要およびmPAGE® TurboMix™ Bis-Trisゲルキャスティングキットを用いたハンドキャストポリアクリルアミドゲルの詳細な手順説明
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.