Merck
254169
Sigma-Aldrich
塩化金(III) 酸 水和物
99.995% trace metals basis
別名:
クロロ金酸, テトラクロロ金(III)酸, テトラクロロ金(III)酸水素 水和物, 金クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HAuCl4 · aq
CAS番号:
分子量:
339.79 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.995% trace metals basis
フォーム:
crystals and lumps
品質水準
アッセイ
99.995% trace metals basis
フォーム
crystals and lumps
組成
Degree of hydration, ~3
反応適合性
reagent type: catalyst
core: gold
テクニック
ELISA: suitable
不純物
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
3.9 g/mL at 25 °C
SMILES記法
O.Cl.Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.H2O/h;4*1H;1H2/q+3;;;;;/p-3
InChI Key
OVJUDSKPNIBLOO-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化金(III)水和物(HAuCl4)は、金ナノ粒子およびほとんどの共役有機分子のp型ドーパント合成の前駆体として使用できます。ドーピングにより結晶格子が拡大し、多数の電荷担体が形成されるため、導電性が向上します。
アプリケーション
塩化金(III)水和物は、尿素による析出沈殿法によって、TiO2担持Au系光触媒の調製に使用できます。これらの触媒は、水分解反応による水素の生成量および生成速度が高まります。
共役ポリチオフェン膜は、HAuCl4をドーパントとして使用する溶液ドーピング法によって調製できます。これらの高導電性ポリマーフィルムは、蒸気センサーや有機エレクトロニクスの分野に応用できます。
NaBH4、グルコース、ポリ(プロピレンイミン)デンドリマーなどの各種還元剤を使用することで、HAuCl4を還元して金ナノ粒子を調製できます。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
254169-5G:4548173125060
254169-BULK:
254169-500MG:4548173125053
254169-VAR:
254169-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bo Chuan Huang et al.
Scientific reports, 9(1), 7589-7589 (2019-05-22)
Shewanella oneidensis MR-1, a bioelectricity generating bacterium, is broadly used in bioremediation, microbial fuel cell and dissimilatory reduction and recovery of precious metals. Herein, we report for the first time that photo induction as a trigger to stimulate gold nanoparticles
Ligand-induced gold nanocrystal superlattice formation in colloidal solution.
Lin XM, et al.
Chemistry of Materials, 11(2), 198-202 (1999)
Fink, J. et al.
Chemistry of Materials, 10, 922-922 (1998)
Motao Zhu et al.
ACS nano, 14(3), 3703-3717 (2020-02-15)
Engineered nanoparticles could trigger inflammatory responses and potentiate a desired innate immune response for efficient immunotherapy. Here we report size-dependent activation of innate immune signaling pathways by gold (Au) nanoparticles. The ultrasmall-size (<10 nm) Au nanoparticles preferentially activate the NLRP3
Murat A Yokus et al.
Biosensors & bioelectronics, 153, 112038-112038 (2020-01-29)
Comprehensive metabolic panels are the most reliable and common methods for monitoring general physiology in clinical healthcare. Translation of this clinical practice to personal health and wellness tracking requires reliable, non-invasive, miniaturized, ambulatory, and inexpensive systems for continuous measurement of
資料
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。