Merck
50790
Sigma-Aldrich
塩化金(III) 酸 水和物
~50% Au basis
別名:
クロロ金酸, テトラクロロ金(III)酸, テトラクロロ金(III)酸水素 水和物, 金クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HAuCl4 · aq
CAS番号:
分子量:
339.79 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム:
powder or crystals
品質水準
フォーム
powder or crystals
濃度
~50% Au
yellow
密度
3.9 g/mL at 25 °C
SMILES記法
O.Cl.Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.H2O/h;4*1H;1H2/q+3;;;;;/p-3
InChI Key
OVJUDSKPNIBLOO-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化金(III)水和物(別名:クロロ金酸)は、金ナノ粒子の合成のための前駆体として使用されます。また、非常に高い触媒活性を発揮します。
アプリケーション
不斉アルドール反応、ビニルアレーンのジホウ素化、トリアルキスタンナンの脱水素二量化、オレフィンとアミンのカルボニル化、C-C、C-O結合カップリング、硫化物の酸化、チオエーテルの選択的酸化における触媒として使用されます。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
50790-BULK:
50790-1G:4548173218854
50790-250MG:4548173218847
50790-5G:4548173218830
50790-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The crystal structure of gold (III) chloride
Acta Crystallographica, 11(4), 248-288 (1958)
Raquel Casado et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(39), 11925-11935 (2003-09-25)
Different inorganic and organometallic gold(III) and gold(I) complexes have been tested in the addition of water and methanol to terminal alkynes. Anionic and neutral organometallic gold(III) compounds can efficiently mediate these reactions in neutral media in refluxing methanol. The compounds
資料
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。