Merck
298174
Sigma-Aldrich
テトラクロロ金(III)酸ナトリウム 二水和物
99%
別名:
塩化金酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaAuCl4 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
397.80
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99%
フォーム:
solid
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: gold
SMILES記法
O.O.[Na+].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.Na.2H2O/h;4*1H;;2*1H2/q+3;;;;;+1;;/p-4
InChI Key
OEERDTKOVZFOHF-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
テトラクロロ金酸ナトリウム(III)二水和物(NaAuCl4·2H2O)は、 多重結合への求核付加、非対称エーテル化、プロパルギルアルコールの求核置換など、 多くの有機変換に広く使用されている 最も安価な金触媒です。
アプリケーション
テトラクロロ金酸ナトリウム(III)二水和物は、以下で触媒として使用できます。
  • 医薬品における重要な複素環である1,5-ベンゾジアゼピンおよびキノキサリン誘導体の合成。
  • 簡単かつ穏やかな方法でのtert-ブチル(ジメチル)シリル(TBS)保護基の効率的な脱保護。
金ナノ粒子の合成の前駆体としても使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
298174-5G:4548173131955
298174-1G:4548173131948
298174-BULK:
298174-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yumeki Tani et al.
Royal Society open science, 6(5), 190293-190293 (2019-06-21)
Here we found that gold nanoparticles (AuNPs) enhance the optical force acting on vesicles prepared from phospholipids via hydrophobic and electrostatic interactions. A laser beam was introduced into a cuvette filled with a suspension of vesicles and it accelerated them
Abdulrahman M Elbagory et al.
International journal of nanomedicine, 14, 9007-9018 (2019-12-11)
Macrophages and Natural Killer (NK) cells are an integral part of the innate immune system. These cells produce pro-inflammatory cytokines in response to bacterial infections. However, prolonged inflammation can be a contributing factor in the etiology of several diseases such
Shenting Zhu et al.
International journal of nanomedicine, 14, 5017-5032 (2019-08-03)
Background: Epigallocatechin gallate (EGCG), the major anti-inflammatory compound in green tea, has been shown to suppress osteoclast (OC) differentiation. However, the low aqueous solubility of EGCG always leads to poor bioavailability, adverse effects, and several drawbacks for clinical applications. Purpose:
Umar M Badeggi et al.
Biomolecules, 10(3) (2020-03-19)
In this study, procyanidins fractions of dimers and trimers (F1-F2) from the Leucosidea sericea total extract (LSTE) were investigated for their chemical constituents. The total extract and the procyanidins were employed in the synthesis of gold nanoparticles (Au NPs) and
Michele S Majoumouo et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(19) (2020-10-03)
Scientists have demonstrated the potential of plant materials as 'green' reducing and stabilizing agents for the synthesis of gold nanoparticles (AuNPs) and opened new ecofriendly horizons to develop effective and less harmful treatment strategies. The current study demonstrated the use
資料
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.