Merck
938122
Sigma-Aldrich
塩化金(III) 酸 三水和物
greener alternative
Technipur®, ≥99.9% trace metals basis
別名:
テトラクロロ金(III)酸, テトラクロロ金(III)酸水素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HAuCl4 · 3H2O
CAS番号:
分子量:
393.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
品質水準
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
フォーム
crystals and lumps
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤1000.0 ppm (trace metals analysis)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.3H2O/h;4*1H;3*1H2/q+3;;;;;;;/p-3
InChI Key
XYYVDQWGDNRQDA-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Gold (III) chloride trihydrate is popularly used to prepare gold nanoparticles (AuNPs) for colloidal gold immunochromatography for fast detection of IgM and IgG antibodies of COVID-19 in human blood.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
法的情報
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
938122-BULK:
938122-50G:
938122-100G:
938122-250G:
938122-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
A facile assay for rapid detection of COVID-19 antibodies.
Liu, C et al
Royal Society of Chemistry, 28041-28048 (2020)
Detection of antibodies against SARS-CoV-2 spike protein by gold nanospikes in an opto-microfluidic chip
Funari, R. et al.
Biosensors And Bioelectronics, 169, 112578-112578 (2020)