Merck
283606
Sigma-Aldrich
塩化パラジウム(II) 溶液
5 wt. % in 10 wt. % HCl
別名:
Dichloropalladium, Palladium dichloride, Palladous chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
PdCl2
CAS番号:
分子量:
177.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
濃度
5 wt. % in 10 wt. % HCl
密度
1.06 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
詳細
塩化パラジウム(II)は、Pd(II)の代表的な塩で、ヘックカップリング、鈴木カップリング、薗頭カップリング、バックワルド-ハートウィッグカップリングなど、各種反応のパラジウム触媒を調製する前駆体として使用されます。また、酸化剤としても使用されています。
アプリケーション
配座エネルギーが極小でほぼ平面のポリピロール骨格を持つ金属含有半導体ポリマーの合成に使用されます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
283606-BULK:
283606-10ML:
283606-VAR:
283606-50ML:4548173935669
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mathis, M. et al.
Chemistry of Materials, 10, 3568-3568 (1998)
Feng-Quan Yuan et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(18), 5289-5291 (2011-04-01)
We present a PdCl(2)-catalyzed protocol for highly efficient allylation and benzylation of a rich variety of N-, O-, and S-containing heteroarenes under base/acid, additive, and ligand-free conditions. The method represents the very few examples for simple, universally applicable, clean, and
Chun Liu et al.
Organic & biomolecular chemistry, 9(4), 1054-1060 (2010-12-15)
A simple and efficient protocol has been developed for the PdCl(2)-catalyzed ligand-free and aerobic Suzuki reaction of aryl bromides or nitrogen-based heteroaryl bromides with arylboronic acids in good to excellent yields in aqueous ethanol. A systematic investigation on the effect
Maria Elisabete Machado et al.
Journal of chromatography. A, 1274, 165-172 (2013-01-10)
The separation of the organic sulfur compounds (OSC) of petroleum or its heavy fractions is a critical step and is essential for the correct characterization of these compounds, especially due to similar physical and chemical properties of polycyclic aromatic sulfur
[(RCN)2PdCl2]-catalyzed E/Z isomerization of alkenes: a non-hydride binuclear addition-elimination pathway.
Emily H P Tan et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(41), 9602-9606 (2011-09-23)