Merck
244953
Sigma-Aldrich
Potassium trichloro(ethylene)platinate(II) hydrate
別名:
Zeise’s salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K[(H2C=CH2)PtCl3] · xH2O
CAS番号:
分子量:
368.59 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
組成
Degree of hydration, ≤1
品質水準
反応適合性
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
220 °C (dec.) (lit.)
密度
2.88 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.[K+].C=C.Cl[Pt-](Cl)Cl
InChI
1S/C2H4.3ClH.K.H2O.Pt/c1-2;;;;;;/h1-2H2;3*1H;;1H2;/q;;;;+1;;+2/p-3
InChI Key
DCEGWIMEFFONKJ-UHFFFAOYSA-K
関連するカテゴリー
詳細
Potassium trichloro(ethylene)platinate(II) hydrate is a transition-metal alkene complex commonly known as Zeise′s salt. It was first reported in the year 1930 and considered as a prototype for the classic Dewar-Chatt-Duncanson model.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
244953-BULK:
244953-500MG:
244953-VAR:
244953-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effect of high external pressures on the vibrational spectra of Zeise?s complexes, K [Pt(η2-C2H4) Cl3] and [Pt(η2-C2H4) Cl2]2
Baldwin JA, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 690(13), 3165-3168 (2005)