アッセイ
97%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reagent type: catalyst
core: molybdenum
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[Mo](Cl)(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/4ClH.Mo.O/h4*1H;;/q;;;;+4;/p-4
InChI Key
UYEGPKGLVUUIGD-UHFFFAOYSA-J
アプリケーション
- さまざまなアセチレンのリビング重合に使用する二成分系金属触媒(MoOCl4-n-BuLi)を調製するため。
- さまざまなハンチュ1,4-ジヒドロピリジンの芳香族化においてオキシダントとして。
- 一級アミンとアルデヒドの反応によるニトロン調製の触媒として使用されるナフィオン-モリブデン(Mo)複合体を調製する際に、Mo前駆物質として。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
373729-BULK:
373729-25G:
373729-VAR:
373729-5G:4548173956756
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
超音波噴霧熱分解(USP)法は、スケーラブルで連続的であるという利点を持っており、多様な種類の材料合成において有効です。
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.