Merck
265012
Sigma-Aldrich
オキシ塩化タングステン(VI)
98%
別名:
塩化酸化タングステン(VI), 酸化塩化タングステン(VI)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
WOCl4
CAS番号:
分子量:
341.65
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
形状
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: tungsten
mp
211 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/4ClH.O.W/h4*1H;;/q;;;;;+4/p-4
InChI Key
LQNAFXBTXJHEAX-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • エレクトロクロミックデバイスの電極として、ゾルゲルプロセスにより得られたTungstenとtitaniumの酸化物の薄膜:この研究は、エレクトロクロミック用途のためのisopropanolに溶解したtungsten(VI) oxychlorideを用いたtungsten trioxideの作製について考察しています(C Rizzuto, RC Barberi, M Castriota, 2022)。
  • Lanthanide Tungsten OxychlorideであるLa8.64W6O30.45Cl、Ce8.64W5.74O30Cl、Ln8.33W6O30Cl(Ln = Pr, Nd)のフラックス結晶成長:構造的安定性 ...: ランタニドとタングステンをベースとした酸塩化物の構造安定性を調べています(D Carone, VV Klepov, MD Smith, 2019)。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
265012-25G:
265012-1G:
265012-VAR:
265012-BULK:
265012-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)