Merck
645168
Sigma-Aldrich
塩化タングステン(VI)
powder, ≥99.99% trace metals basis (purity excludes molybdenum)
別名:
六塩化タングステン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
WCl6
CAS番号:
分子量:
396.56
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
43 mmHg ( 215 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.99% trace metals basis (purity excludes molybdenum)
形状
powder
不純物
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
347 °C (lit.)
mp
275 °C (lit.)
密度
3.52 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.W/h6*1H;/q;;;;;;+6/p-6
InChI Key
KPGXUAIFQMJJFB-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
645168-25G-PW:
645168-5G-PW:
645168-5G:
645168-BULK:
645168-25G:
645168-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chongshen Guo et al.
Biomaterials, 52, 407-416 (2015-03-31)
Photothermal ablation (PTA) therapy has been viewed as an invasive option for cancer therapy with minimal deconstruction of healthy tissues. In this study, a potent candidate of (NH4)xWO3 nanocube was developed for PTA treatment of metastatic breast cancer in the
Tobias Fält et al.
Journal of computer assisted tomography, 39(6), 975-980 (2015-08-22)
The aim of this study was to determine the potential of different high-Z elements to act as contrast media (CMs) alongside iodine (I) in dual-CM, dual-energy (DE) computed tomography examinations. Gadolinium (Gd), tantalum (Ta), wolfram (W), gold (Au), and bismuth