Merck
638730
Sigma-Aldrich
2-クロロ-3,4-ジメトキシ安息香酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H2(Cl)CO2H
CAS番号:
分子量:
216.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
200-204 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
chloro
SMILES記法
COc1ccc(C(O)=O)c(Cl)c1OC
InChI
1S/C9H9ClO4/c1-13-6-4-3-5(9(11)12)7(10)8(6)14-2/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
YSEIYOHXERRMNN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzoic acid can be used as a starting material in the four-step synthesis of 14C-labelled N-(2-chloro-3,4-dimethoxybenzylideneamino)guanidinium acetate.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
638730-1G:
638730-BULK:
638730-5G:
638730-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
"Synthesis of N-(2-chloro-3, 4-dimethoxybenzylideneamino) guanidinium acetate [a-14C]"
Almeida M, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 45(05), 371-377 (2002)