Merck
263974
Sigma-Aldrich
タングステン(IV)クロリド
95%
別名:
ビス(シクロペンタジエニル)タングステン 塩化物 水素化物, 四塩化タングステン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
WCl4
CAS番号:
分子量:
325.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
95%
フォーム:
powder
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: tungsten
SMILES記法
Cl[W](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.W/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI Key
YOUIDGQAIILFBW-UHFFFAOYSA-J
アプリケーション
生成物は、高導電性の二セレン化タングステンナノシートを調製するための前駆物質反応物の1つとして使用することもできます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
263974-25G:
263974-VAR:
263974-5G:
263974-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yilong Tian et al.
International journal of biological macromolecules, 137, 904-911 (2019-06-30)
Development of high photothermal performance and biocompatible nanotherapeutic agents is of great importance for photothermal cancer treatment. In this paper, we have developed lentinan decorated tungsten oxide nanorods (W18O49@LTN NRs) via a mild one-step solvothermal route. Owing to the numerous
Lin Sun et al.
Nanoscale, 11(30), 14237-14241 (2019-07-19)
The construction of the hierarchical nanostructures of inorganic materials with high stability has attracted great attention for photothermal therapy. In this paper, we presented the preparation of urchin-like LaWO4Cl nanostructures assembled with nanoribbons via a facile solvothermal reaction. X-ray diffraction
Hui-Quan Wang et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 80, 102-109 (2017-09-04)
Photothermal therapy (PTT) has drawn tremendous attention because of its high therapeutic efficiency in targeting cells while minimizing the damage to normal tissues and organs. Tungsten oxide (W
Faruk Ozel et al.
ACS applied materials & interfaces, 8(39), 25881-25887 (2016-09-10)
The present study reports, for the first time, both a facile synthesis for ternary Cu
Cotton, F.A. et al.
Inorganic Chemistry, 36, 80-80 (1997)