Merck
326364
Sigma-Aldrich
塩化ニオブ(IV)テトラヒドロフラン錯体
別名:
テトラクロロビス(テトラヒドロフラン)ニオブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NbCl4(CO4H8)2
CAS番号:
分子量:
378.93
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
powder
mp
93 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[Nb](Cl)(Cl)Cl.C1CCOC1.C2CCOC2
InChI
1S/2C4H8O.4ClH.Nb/c2*1-2-4-5-3-1;;;;;/h2*1-4H2;4*1H;/q;;;;;;+4/p-4
InChI Key
OLGCTTOCPNLTKW-UHFFFAOYSA-J
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
120.2 °F - closed cup
引火点(℃)
49 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
326364-5G:
326364-VAR:
326364-BULK:
326364-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)