Merck
553131
Sigma-Aldrich
テトラキス(エチルメチルアミド)ジルコニウム(IV)
≥99.99% trace metals basis
別名:
TEMAZ, テトラキス(エチルメチルアミノ)ジルコニウム(IV)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Zr(NCH3C2H5)4
CAS番号:
分子量:
323.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
liquid
反応適合性
core: zirconium
bp
81 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCN(C)[Zr](N(C)CC)(N(C)CC)N(C)CC
InChI
1S/4C3H8N.Zr/c4*1-3-4-2;/h4*3H2,1-2H3;/q4*-1;+4
InChI Key
SRLSISLWUNZOOB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
テトラキス(エチルメチルアミド)ジルコニウム(IV)は、フッ化ジルコニウムの原子層蒸着の前駆体として使用できます。これらの金属フッ化物は、触媒、光学フィルム、およびリチウムイオン電池電極の保護コーティングの分野で使用されています。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
553131-25G:
553131-BULK:
553131-VAR:
553131-5G:4548173351681
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Atomic layer deposition of metal fluorides using HF-pyridine as the fluorine precursor
Younghee Lee, et al.
Chemistry of Materials, 28, 2022-2032 (2016)
ZrO2 monolayer as a removable etch stop layer for thermal Al2O3 atomic layer etching using hydrogen fluoride and trimethylaluminum
David R Zywotko, et al.
Chemistry of Materials, 32, 10055-10065 (2020)