Merck
119334
Sigma-Aldrich
ビス(シクロペンタジエニル)ハフニウム(IV)ジクロリド
98%
別名:
ジ(シクロペンタジエニル)ハフニウム(IV)ジクロリド, ハフノセンジクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10Cl2Hf
CAS番号:
分子量:
379.58
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
solid
反応適合性
core: hafnium
reagent type: catalyst
mp
230-233 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Hf]Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.2ClH.Hf/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
UHCOEQZUSAFLHQ-UHFFFAOYSA-L
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
119334-10G:4548173954615
119334-1G:4548173954622
119334-BULK:
119334-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P Köpf-Maier et al.
Journal of cancer research and clinical oncology, 96(1), 43-51 (1980-01-01)
The antitumor activity of the metallocene dichlorides TDC, ZDC, and HDC against Ehrlich ascites tumor in CF1 mice is investigated. A single i.p. injection of TDC in the optimum dose (30-60 mg/kg) 24 h p.t.t. achieves survival of 80-90% of
P Köpf-Maier et al.
Cancer chemotherapy and pharmacology, 5(4), 237-241 (1981-01-01)
The in vitro growth-inhibiting potencies of titanocene dichloride (TDC), zirconocene dichloride (ZDC), hafnocene dichloride (HDC), vanadocene dichloride (VDC), and molybdocene dichloride (MDC) against Ehrlich ascites tumor (EAT) cells cultured in viro as permanently growing suspension cultures were determined. The most